Merck
TSTOP
ThermaStop™
increases PCR specificity, inhibits non-specific polymerase activity, prevents mis-priming before PCR, improves hot start PCR
Synonyme(s) :
ADN polymérase à démarrage à chaud, Additif pour PCR, PCR Multiplex, PCR à démarrage à chaud, démarrage à chaud
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 2500 units, pkg of 500 units, pkg of One unit of ThermaStop™ is defined as the amount required for maximum hot-start in amplification reactions containing one unit of Taq DNA polymerase in a volume of 25 μl.
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
opaque
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
ThermaStop™ est un réactif de démarrage à chaud réversible qui est compatible avec les ADN polymérases thermostables. Il agit directement sur la polymérase pour bloquer l′activité enzymatique non spécifique en dessous de 50 °C. L′activité de la polymérase est complètement rétablie à 60 °C, mais elle est à nouveau inhibée par ThermaStop™ lorsque la réaction est refroidie. L′ajout de ThermaStop™ à vos réactions de PCR améliore la sensibilité et le rendement total en produit.
Application
ThermaStop™ a fait partie des composants du mélange pour PCR utilisé pour l'amplification du génome proviral du virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1) par PCR nichée non multiplexée. Il a également été utilisé pour amplifier l'ADN présent sur des écouvillons buccaux provenant d'individus infectés par le VIH.
Features and Benefits
  • Amélioration de la sensibilité des réactions de PCR et du rendement total en produit
  • Augmentation du rendement en produit dans les applications "downstream" telles que le génotypage, la préparation d'échantillons pour le séquençage de nouvelle génération, la méthode de Gibson ("Gibson assembly"), le diagnostic et la PCR multiplex
  • Amélioration de la spécificité de la polymérase, de l'efficacité de la PCR et des données quantitatives
  • Prévention de la formation de dimères d'amorces et de produits non spécifiques avant la PCR
  • Stabilisation des mélanges maîtres à température ambiante pendant 36 h avant la PCR
  • Inactivation rapide pendant le premier cycle de PCR
  • Réactivation rapide lors du refroidissement
Preparation Note
Dissoudre dans un tampon Tris à pH 8,3.
Legal Information
ThermaStop is a trademark of ThermaGenix Inc.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable