A propos de cet article
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
RT-qPCR: suitable (Isothermal amplification), cDNA synthesis: suitable
impurities
(DNase free, RNasefree, DNA free, NICKase free)
color
colorless
suitability
suitable for PCR (Isothermal amplification)
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
General description
Application
Features and Benefits
- Compatible with samples containing either DNA orRNA
- Ability to perform RT-LAMP without additional RTenzymes
- Lacks 5′ to 3′ exonuclease domain
- DNase free, RNase free, DNA free, and Nickase free
- Active from 25-65 °C (optimal at 65 °C)
- Unit Definition: One unit is the amount of enzyme required to incorporate 10 nmol of dNTP onto ssDNA template for 30minutes at 65°C
- Also available in stand-alone, high concentrations and glycerol-free formulations
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
7783-20-2