Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H23NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.36
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
meperidine
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade USP Analytical Reference Materials (ARMs) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available