Loncat ke Konten
Merck
1.14428
Ammonium Test
0.025-0.4 mg/L (NH4+), for use with MQuant®, colorimetric
Sinonim:
Ammonium Visual Test Kit
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Loncat ke
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
specific analyte(s)
ammonium
Quality Level
measuring range
0.025-0.4 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MQuant®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Méthode colorimétrique, bleu d′indophénol, avec carte des couleurs et bloc comparateur avec des tubes à 0.025-0.050-0.075-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40 mg/l NH₄⁺ 0.02-0.04-0.06-0.08-0.12-0.16-0.19-0.23-0.31 mg/l NH₄-N MQuant®
Application
  • Evaluation of Water Ammonium Ion Test Kit and Its Feasibility for the Analysis of Protein in Food.: This study assesses a water ammonium ion test kit′s application in food protein analysis, highlighting its potential benefits for ensuring food safety and quality (Wu et al., 2022).
  • Technical note: Evaluation of a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium concentration in periparturient dairy cattle.: Discusses a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium in dairy cattle, crucial for animal health monitoring and management (Megahed & Constable, 2020).
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Kelas Penyimpanan
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Active Filters
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis