Loncat ke Konten
Merck
1.51453
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinonim:
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) Hibar® RT 150-4.6
Masukuntuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
About This Item
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Loncat ke
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Product Name
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm), L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Quality Level
feature
endcapped
parameter
400 bar pressure
65 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
matrix
fully porous particle
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
separation technique
supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
Mencari produk serupa? Mengunjungi Panduan Perbandingan Produk
General description
HPLC column
Purospher® STAR RP-8 endcapped allows best results and highest flexibility due to its widest pH range up to pH 10.5, best performance and separation highest efficiency. Purospher STAR RP-8 endcapped is suited very well for the separation of strong hydrophobic compounds and peptides.
Analysis Note
Pressure: ≤ 80 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 85000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.0
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kelas Penyimpanan
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Active Filters
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis