Loncat ke Konten
Merck
8.03462
1-Dodecanol
for synthesis
Sinonim:
1-Dodecanol, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
About This Item
Rumus Linier:
CH3(CH2)11OH
CAS Number:
Berat Molekul:
186.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-982-0
NACRES:
NA.22
Grade:
synthesis grade
Assay:
≥98% (GC)
Bp:
229 °C
Vapor pressure:
0.08 mbar ( 38 °C)
Loncat ke
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.08 mbar ( 38 °C)
assay
≥98% (GC)
form
paste
autoignition temp.
255 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
229 °C
mp
24 °C
transition temp
flash point 134.8 °C
solubility
0.004 g/L
density
0.9 g/cm3 at 16 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Mencari produk serupa? Mengunjungi Panduan Perbandingan Produk
Application
  • Facile synthesis of microencapsulated 1-dodecanol/melamine-formaldehyde: This study discusses the development of phase change material for thermal energy storage, using 1-dodecanol encapsulated in melamine-formaldehyde. (Kumar et al., 2021).
  • PDMS modified membranes by 1-dodecanol: This research examines the effect of 1-dodecanol on ethanol removal via pervaporation, highlighting improvements in separation processes. (León and Fontalvo, 2019).
  • Liquid–liquid equilibria for 1-dodecanol system: The study presents experimental data and predictions on the liquid–liquid equilibria involving 1-dodecanol, valuable for chemical engineering applications. (Pérez et al., 2016).
  • Nanometer confinement induces nematic order in 1-Dodecanol: Investigating the phase behavior of 1-dodecanol under nanometer confinement, this research provides insights into material science and nanotechnology. (Yamaguchi et al., 2018).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 22 °C
Melting range (upper value): ≤ 26 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Active Filters
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis