About This Item
Loncat ke
biological source
human
Quality Level
antibody form
unpurified
clone
MS-260, monoclonal
form
liquid
packaging
pack of 1 L
concentration
5-16 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Mencari produk serupa? Mengunjungi Panduan Perbandingan Produk
1 of 4
Item ini | JW-1L-BK | KW-125ML-BK | KK-10L-BK |
|---|---|---|---|
| antibody form unpurified | antibody form - | antibody form unpurified | antibody form unpurified |
| biological source human | biological source - | biological source human | biological source human |
| clone MS-260, monoclonal | clone - | clone MS-260, monoclonal | clone MS-26, monoclonal |
| technique(s) agglutination assay: suitable | technique(s) - | technique(s) agglutination assay: suitable | technique(s) agglutination assay: suitable |
| Quality Level 600 | Quality Level 600 | Quality Level 600 | Quality Level 600 |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient | shipped in ambient |
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
Kelas Penyimpanan
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis