Pilih Ukuran
About This Item
Loncat ke
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cellulose acetate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
InChI key
WOTQVEKSRLZRSX-OLIDUAMRSA-N
Mencari produk serupa? Mengunjungi Panduan Perbandingan Produk
1 of 4
Item ini | GF83720886 | Y0000784 | GF80060352 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Goodfellow 837-208-86 | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename Goodfellow 800-603-52 |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| API family cellulose acetate | API family - | API family cellulose acetate | API family - |
| refractive index n20/D 1.475 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.475 (lit.) | refractive index - |
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Pilih salah satu versi terbaru:
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Active Filters
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis