Standar Lipid
Standar lipid dan asam lemak kami terdiri dari berbagai pilihan senyawa mulai dari siklopropana dan asam lemak bebas, minyak nabati, sterol, metil ester asam lemak (FAME), gliserida, dan gliserol hingga produk degradasi asam lemak, tryptamides, dan amida. Kami menawarkan standar analitik yang sesuai untuk pengujian matriks makanan, pengujian mikrobiologi, analisis makanan fungsional atau formulasi nutraceutical, pengujian klinis dan diagnostik, serta penemuan biomarker prognostik dan diagnostik.
Produk
Asam Lemak Bebas
Portofolio asam lemak bebas kami berisi bahan referensi bersertifikat (CRM) dan standar analisis asam lemak jenuh dan tak jenuh. Selain itu, juga termasuk kit standar yang dikemas secara individual dan rapi.
Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs)
Asam lemak metil ester diperoleh melalui transesterifikasi lemak dengan metanol atau metilasi asam lemak bebas. Asam lemak sering dianalisis dengan GC setelah dimetilasi menjadi turunan FAME. FAME juga merupakan komponen utama biodiesel. Kami menyediakan portofolio CRM yang komprehensif dan standar analitik FAME, termasuk campuran CRM FAME 37 komponen. Campuran standar multi-komponen ini mencakup metil ester dari asam lemak mulai dari C4 hingga C24, yang mencakup asam lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda utama.
Sterol
Sterol atau alkohol steroid adalah lipid yang berlimpah pada tumbuhan, hewan, dan jamur. Sterol, seperti kolesterol, memainkan peran penting dalam membran sel organisme atau sebagai prekursor vitamin dan hormon. Portofolio kami mencakup standar analitik yang rapi, serta solusi bahan referensi bersertifikat, termasuk CRM berlabel isotop.
Minyak-Ternak-dan-Minyak-Esensial
Kami menawarkan berbagai produk kelas standar analitik untuk minyak nabati, seperti minyak bunga matahari atau minyak zaitun, dengan sidik jari GC dari bahan lipid.