Pilih Ukuran
About This Item
Loncat ke
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.405
density
0.884 g/mL at 20 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Mencari produk serupa? Mengunjungi Panduan Perbandingan Produk
Kategori Terkait
1 of 4
Item ini | PHR3533 | W270806 | 1424244 |
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade FG, Fragrance grade, Halal | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay ≥99% | assay - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| refractive index n20/D 1.405 | refractive index - | refractive index n20/D 1.405 (lit.) | refractive index - |
Application
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Kelas Penyimpanan
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
99.5 °F - closed cup
flash_point_c
37.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Pilih salah satu versi terbaru:
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Active Filters
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis