Noda Sitologi
Sitologi adalah analisis sel yang terkelupas dan sel yang dikeluarkan dari jaringan tubuh manusia yang memungkinkan diagnosis cepat berbagai penyakit umum. Rangkaian pewarnaan sitologi dan larutan pewarnaan kami yang siap pakai dan berkualitas tinggi akan membantu Anda mendapatkan hasil tes sitologi yang andal dan dapat direproduksi. Portofolio ini mencakup larutan Papanicolaou dan larutan pewarnaan Shorr untuk diagnosis gangguan hormonal, reagen pewarnaan Giemsa, larutan Hematoxylin, pewarna kering termasuk Gill's No. 1, 2 dan 3, reagen Blueing, dan pewarnaan Pappenheim.
Baca lebih lanjut tentang
Produk
Pewarnaan Papanicolau
Pewarnaan Papanicolaou (pewarnaan Pap) adalah teknik pewarnaan yang banyak digunakan dalam sitopatologi yang dikembangkan oleh Dr. Kami menawarkan serangkaian pewarna pewarnaan pap dan solusi untuk menodai berbagai komponen sel secara berbeda, yang memungkinkan pemeriksaan kritis terhadap inti dan komponen sitoplasma. Sampel sitologi yang umum termasuk sel eksfoliatif vagina, serviks, prostat, dan sekresi tubuh lainnya. Larutan pewarnaan Papanicolaou tersedia dalam berbagai pilihan kemasan yang mencakup metode manual dan otomatis. Larutan pewarnaan nuklir mencakup berbagai larutan hematoksilin dan pewarna kering.
Larutan Pewarnaan Shorr
Pewarnaan Shorr adalah metode pewarnaan reagen tunggal yang cepat yang secara eksklusif digunakan dalam sitodiagnosis hormonal. Metode ini menilai perubahan karakteristik pada epitel vagina, yang disebabkan oleh efek hormonal folikel dan korpus luteum serta menentukan tahap siklus estrus melalui pemeriksaan apusan vagina. Efek hormon perangsang folikel (FSH) dan hormon korpus luteum masing-masing memengaruhi peningkatan sel eosinofilik dan sel sianofilik. Larutan pewarnaan Shorr siap pakai kami yang telah terdaftar di IVD dan bersertifikasi CE cocok untuk metode manual dan otomatis.
Cytocolor™ & nbsp; Kit Pewarnaan Cepat
Pewarnaan sitologi standar Szczepanik dengan larutan yang dimodifikasi (CYTOCOLOR™) terutama digunakan untuk skrining ginekologi pengenalan dini. Dalam waktu 3-4 menit, noda ini memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan sel, status hormon dan flora vagina dari apusan ginekologi. Dibandingkan dengan pewarnaan Papanicolaou klasik, kit CYTOCOLOR™ tidak memerlukan pewarnaan oranye; baik sel yang matang maupun yang berkeratin tampak berwarna merah muda, bukan oranye.
Semua solusi dan kit kami cocok untuk aplikasi diagnostik klinis dan akreditasi laboratorium.
Kit Pewarnaan Cepat dan Larutan - Hemacolor®
Kami menawarkan berbagai macam kit pewarnaan Hemacolor® untuk sampel non-ginekologi, yang mencakup segala sesuatu mulai dari apusan darah dan sumsum tulang hingga sampel sitologi, termasuk urin, dahak, FNAB, sperma, efusi, dan lavage. Kit dan solusi ini terdaftar IVD dan bersertifikat CE untuk aplikasi diagnostik.
Kit Hemacolor® kami memungkinkan reproduksi pewarnaan Pappenheim yang efisien hanya dalam 30 detik. Kit ini berisi tablet penyangga ditambah 3 larutan yang siap pakai dan sangat stabil (larutan pengikat, merah, dan biru). Pilihan ini juga mencakup larutan pewarnaan Hemacolor® individual. Kami menawarkan pewarnaan Auto-Hemacolor® yang bersertifikat CE dan terdaftar di IVD untuk pewarnaan otomatis pada apusan darah dan sumsum tulang bersama dengan pewarnaan slide Hematek® (Siemens Healthcare Diagnostics) untuk aplikasi diagnostik dan dapat diterapkan hingga 1000 noda.
Alat Bantu untuk Sitologi
Kami memiliki semua yang Anda perlukan untuk mengumpulkan, memperbaiki, menyiapkan, dan memasang sampel sitologi Anda dengan percaya diri.
- Sampel: Sistem pengumpulan meliputi wadah steril, penyeka, dan spatula
- Fiksasi: & nbsp; M-Fix® fiksatif semprot untuk pencegahan optimal dehidrasi, etanol, alkohol reagen, dan reagen fiksasi lainnya & nbsp;
- Larutan diferensiasi: & nbsp; larutan alkohol yang diasamkan untuk diferensiasi noda hematoksilin regresif & nbsp;
- b>Dehidrasi & Pembersihan: & nbsp; Etanol, 2-propanol, xilena, pengganti xilena termasuk Neo-Clear ™ yang bebas xilena & nbsp;
- Pemasangan: & nbsp; Media pemasangan anhidrat Neo-Mount ™ bebas xilena; Media pemasangan bebas DBP baru DPX yang tidak berair dan bebas DBP untuk sediaan permanen; M-Glas® kaca penutup cair untuk menggantikan kaca penutup, Entellan® bahan pemasangan cepat untuk sediaan permanen, media pemasangan berbasis toluena Krystalon™
- Pencitraan: & nbsp; Minyak pencelupan untuk mikroskop pembesaran tinggi & nbsp; Minyak pencelupan untuk mikroskop pembesaran tinggi & nbsp; Minyak pencelupan untuk mikroskop pembesaran tinggi & nbsp
Sumber Daya Produk Terkait
- Brochure: Make Every Minute Count — Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow. Now you can have confidence in the quality of every result and look boldly toward tomorrow.