Noda Histologi
Sebagai pelopor dan pengembang bahan kimia, pewarnaan, dan kit untuk investigasi histologis rutin dan khusus, kami menawarkan rangkaian lengkap produk pewarnaan mulai dari persiapan spesimen hingga pewarnaan dan pemasangan. Format kit dan solusi individual siap pakai kami efisien dan nyaman untuk digunakan.
Untuk pelanggan yang lebih memilih untuk menyiapkan solusi pewarnaan, kami juga menyediakan pewarna dan campuran kering, cairan pekat, serta bahan kimia lain dan reagen laboratorium tujuan umum. Banyak dari produk histologi kami yang bersertifikat CE, produk yang terdaftar di IVD, dan memiliki masa simpan hingga tiga tahun pada suhu kamar. Reagen berkualitas tinggi kami dapat diandalkan, konsisten dari batch ke batch, dan tersedia untuk alur kerja histologi lengkap Anda.
Products
Larutan dan Kit Pewarnaan Rutin Histologis
Rangkaian larutan dan kit pewarnaan histologis kami yang siap pakai membantu Anda menghindari kontak langsung dengan pewarna kering dan meningkatkan reproduktifitas-yang sangat penting untuk audit laboratorium. Larutan pewarnaan H&E (hematoxylin-eosin) siap pakai kami memberikan hasil yang kuat dengan diferensiasi yang cemerlang dan tersedia dalam beberapa ukuran kemasan. Kami juga menawarkan larutan dan kit pewarnaan Giemsa, PAS (periodic acid-Schiff), van Gieson, dan Alcian blue. Reagen Schiff kami dapat disimpan pada suhu kamar dan digunakan langsung dari botol tanpa persiapan lebih lanjut.
Pewarnaan Khusus Histologis dan Kit
Pewarnaan khusus histologis digunakan dalam teknik pewarnaan untuk mengidentifikasi patogen yang dicurigai atau untuk mendemonstrasikan komponen seluler spesifik yang membantu ahli patologi dalam evaluasi keadaan penyakit. Portofolio kami menawarkan pewarnaan khusus yang umum digunakan, dengan reagen dan larutan siap pakai yang tersedia dalam kit siap pakai. Banyak dari kit pewarnaan khusus kami yang memiliki aplikasi microwave, sehingga Anda dapat memperoleh hasil dalam waktu singkat.
ISOSLIDE® Kontrol Slide dengan Jaringan Referensi
Slide kontrol ISOSLIDE® kami dapat diandalkan, bersertifikat CE, produk IVD yang memungkinkan perbandingan antara persiapan spesimen Anda dan jaringan referensi untuk kontrol kualitas yang mudah. Slide kontrol ISOSLIDE® & nbsp; tersedia untuk pewarnaan rutin dan khusus, memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan dan menstandarkan prosedur pewarnaan. Kami juga menawarkan slide kontrol ISOSLIDE® AFB untuk mendeteksi bakteri cepat asam dan ISOSLIDE® Congo Red untuk mendeteksi amiloid.
Pembantu untuk Histologi
Produk dan reagen pembantu kami yang berkualitas tinggi memastikan pewarnaan yang dapat diandalkan dan stabilitas warna dalam jangka panjang. Temukan reagen dan peralatan laboratorium yang Anda butuhkan untuk fiksasi, histoproses, dekalsifikasi, penyematan, deparafinasi, dehidrasi, pembersihan, dan pemasangan spesimen jaringan Anda. Semua produk kami memiliki sertifikat analisis (CoA) yang menyertai serta dokumentasi kualitas dan proses yang komprehensif untuk mendukung akreditasi dan sertifikasi laboratorium. Jika memungkinkan, kami juga menawarkan pilihan bahan kimia standar dan ramah lingkungan yang sesuai dengan inisiatif ramah lingkungan.
Sumber Daya Terkait
- Brochure: Make Every Minute Count: Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow.
- Flyer: Novec™ Non-Flammable Fluids for Histology Applications
Today’s laboratories demand a safer alternative without compromising performance. We are pleased to offer 3M™ Novec™ Engineered Fluids in convenient package sizes to meet your laboratory needs.
- Flyer: Go Greener - Histology & Hematology
This article discusses the inadequacy of 5 vegetable oils as substitutes, as well as the characteristics of 22 D-limonene-based substitutes, all less effective in their chemical role, some capable of inducing health problems, and costing more than twice as much as xylene.
- Flyer: Midas® III-Plus Automated Stainer
The Midas® III-Plus Automated Stainer (P/N 64000H) lets you automate all hematology and bacteriology staining applications.