Bioprinting 3D
Bioprinting 3D adalah teknologi baru yang memungkinkan pembuatan konstruksi jaringan 3D yang dikontrol secara tepat dengan kompleksitas seperti jaringan. Bioprinting 3D adalah proses manufaktur aditif yang memanfaatkan teknik pencetakan 3D untuk membangun bahan dan menghasilkan konstruksi jaringan 3D secara berlapis-lapis.Bioink, bahan yang digunakan dalam bioprinting 3D, mengandung sel hidup dan
Bioink, bahan yang digunakan dalam bioprinting 3D, mengandung sel hidup dan
Bioink, bahan yang digunakan dalam bioprinting 3D, mengandung sel hidup dan
Produk-produk/ilmu pengetahuan/bahan-biomedis/material-biomedis/ polimer-biomedis.html" title="Follow link">biomaterials yang meniru lingkungan matriks ekstraseluler (ECM) untuk mendukung adhesi, proliferasi, dan diferensiasi sel setelah pencetakan. Inovasi yang muncul ini memiliki potensi untuk menyelesaikan banyak kebutuhan kritis yang belum terpenuhi dalam penelitian medis, dengan aplikasi dalam pengujian kosmetik, penemuan obat, model in vitro, dan penggantian organ fungsional.
Kami menawarkan portofolio komprehensif polimer yang sesuai dengan kebutuhan yang biokompatibel, inisiator foto yang larut dalam air, dan bahan tambahan yang secara khusus ditujukan untuk aplikasi bioprinting 3D dan rekayasa jaringan. Banyak dari bahan khusus ini mengandung bahan yang memungkinkan pengikatan silang yang mudah dan cepat melalui paparan sinar UV atau sinar tampak, perubahan pH, metode termal seperti pemanasan sampel, atau bahkan melalui paparan media budaya.
Produk
Fitur Produk
- Berbagai macam polimer sintetis terfungsionalisasi dengan gugus ujung yang reaktif memudahkan fabrikasi hidrogel fungsional, bahkan bagi mereka yang memiliki pengetahuan kimia yang terbatas.
- Polimer alami kami, seperti asam hialuronat, kitosan, gelatin, alginat, dan turunannya, mengandung gugus fungsi yang dapat berikatan silang untuk merekapitulasi sifat mekanik dan biokimia dari matriks ekstraseluler asli, dan memiliki kimia permukaan yang diperlukan untuk perlekatan, proliferasi, dan diferensiasi sel.
- Polimer biodegradable kami yang dapat diproses secara termal, seperti polikaprolakton, polilaktida, dan PLGA, dapat digunakan untuk membuat struktur yang kaku. Bahan-bahan ini memiliki kekuatan dan kekakuan yang tinggi serta memberikan dukungan struktural untuk konstruksi jaringan yang dirancang untuk mereplikasi tulang.
- Kami terus menambah bioinks siap pakai kami untuk bioprinting 3D tipe ekstrusi. Bioink kami didasarkan pada berbagai biomaterial, termasuk polimer alami, matriks ekstraseluler terdeklusi, polimer sintetis, dan peptida sintetis.
TissueFab® BIOINKS
KamiTissueFab® menawarkan rangkaian lengkap formulasi bioink siap pakai dengan protokol langkah demi langkah yang dioptimalkan untuk ketepatan pencetakan yang tinggi, kelangsungan hidup sel, dan reproduktifitas batch-ke-batch.
Sumber Daya Terkait
- Article: 3D Bioprinting: Bioink Selection Guide
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
- Article: Bioprinting for Tissue Engineering and Regenerative Medicine
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
- Article: Photo-Crosslinkable Gelatin Hydrogel: Versatile Materials for (High Resolution) Additive Manufacturing
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
- Article: Three-Dimensional Bioprinting for Tissue and Disease Modeling
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
- User Guide: 3D Bioprinting Handbook
This handbook is intended for all levels of researchers, both experts and non-experts in tissue engineering and in-vitro models for drug discovery.