Merck
Pesare non serve!
Preparazione dei tamponi senza bisogno di aggiustare il pH
Tamponi phast Pack™
Risparmiate tempo, fatica e spazio sugli scaffali con i tamponi pronti all’uso pHast Pack™. Le nostre formulazioni sono state sviluppate per semplificare il vostro lavoro e vengono testate rigorosamente per garantire concentrazioni e pH esatti. È sufficiente miscelarli con acqua ultrapura Milli-Q® per eseguire rapidamente analisi riproducibili, sempre.
GEL ALL'1% DI AGAROSIO pHast Pack™
Provate i nostri gel di agarosio pronti per la colatura contenenti agarosio all’1% in tampone Tris acetato EDTA o Tris borato EDTA 1X (pH 8,3). Le nostre miscele di polveri preformulate sveltiscono le fasi di preparazione del tampone e di colatura del gel nelle analisi elettroforetiche di RNA o DNA.
È sufficiente miscelare il contenuto con 250 ml di acqua ultrapura Milli-Q®, sciogliere scaldando leggermente, aggiungere il colorante preferito per gli acidi nucleici e colare il gel.
  • Rapidi e comodi, qualità riproducibile
  • Resistenza del gel elevata e intervallo di separazione compreso tra 300 e 8.000 bp
  • Privi di elementi in tracce e di DNasi, RNasi e nickasi
Gel di agarosio pHast Pack™
Prodotti pHast Pack™
N° CatalogopHast Pack™Applicazione più comune
Uso generico
PPB001-20PAKTampone Tris salino (TBS), pH 8,0Tampone di lavaggio
PPB011-20PAKTampone TRIS salino (TBS), pH 7,6Tampone di lavaggio
PPB006-20PAKTampone fosfato salino (PBS), pH 7,4Tampone di lavaggio
PPB022-20PAKTampone Tris 0,1M, pH 7,0Svariati impieghi
PPB023-20PAKTampone Tris 0,1M, pH 8,1Svariati impieghi
Elettroforesi su gel di DNA
PPB008-20PAKTampone Tris acetato EDTA (TAE), pH 8,3Tampone di corsa
PPB009-20PAKTampone Tris borato EDTA (TBE), pH 8,3Tampone di corsa
PPB010-20PAKTampone Tris EDTA (TE) 10X, pH 8,0Soluzione stock 10X
PPB012-20PAKAgarosio 1,0% in tampone Tris acetato EDTA Gel di agarosio all’1%
PPB013-20PAKAgarosio 1,0% in tampone Tris borato EDTAGel di agarosio all’1%
Northern e Southern blotting
PPB020-20PAKTampone salino sodio citrato (SSC), pH 7,0Ibridazione o tampone di lavaggio
PPB021-20PAKTampone salino sodio fosfato-EDTA (SSPE), pH 7,4Ibridazione o tampone di lavaggio
Western blotting
PPB002-20PAKTampone Tris salino con TWEEN® 20 (0,05%), pH 8,0Tampone di lavaggio
PPB005-20PAKTampone fosfato salino con TWEEN® 20 (0,05%), pH 7,4Tampone di lavaggio
PPB015-20PAKTampone Tris-glicina (TG), pH 8,3Tampone di corsa
PPB019-20PAKTampone Bis-Tris bicina EDTA (Bis-Tris), pH 7,2Tampone di trasferimento
Rotella per la scelta del tampone
Non avete ancora pHast Pack™?
Ora per scegliere il tampone opportuno per la propria ricerca è sufficiente un'occhiata! Invieremo gratuitamente la nostra rotella per la scelta del tampone a tutti coloro che ci chiederanno informazioni su pHast Pack™, per aiutarli a individuare i tamponi ottimali per l'intervallo di pH necessario per la loro ricerca.
* Campi necessari.
Per saperne di più
Compilate il modulo che segue; vi contatteremo rapidamente.