Merck
HomeProdottiBiologia molecolare e genomica funzionaleElettroforesi e ibridazione degli acidi nucleiciApparecchiature e sistemi per l'elettroforesi su gel dell'acido nucleico
Apparecchiature e sistemi per l'elettroforesi su gel dell'acido nucleico
Se dovete clonare un gene, rilevare una specifica sequenza di acido nucleico o quantificare il DNA o l'RNA, avete bisogno di una serie completa di strumenti per l'analisi genomica che funzionino insieme. Offriamo una vasta gamma di reagenti e prodotti chimici di alta qualità per l'elettroforesi su gel di DNA e RNA e per il blotting, tra cui ladder di DNA e RNA, tamponi per il caricamento dei campioni, gel di agarosio prefabbricati, coloranti per acidi nucleici, membrane di trasferimento in nylon, soluzioni di ibridazione e reagenti e materiali di consumo per il blotting settentrionale e meridionale. 
Per cosa viene utilizzata l'elettroforesi su gel? L'elettroforesi su gel è spesso utilizzata per separare molecole come proteine, DNA e RNA in base alle loro dimensioni. Migliorate il vostro flusso di lavoro per l'elettroforesi su gel degli acidi nucleici con i nostri sistemi di elettroforesi orizzontale DirectLoad™ Mini e Midi. I tamponi, le scale, i coloranti di caricamento e le colorazioni completano una soluzione economica e convincente per l'elettroforesi su gel di agarosio. Grazie a una produttività dei campioni e a una versatilità sperimentale senza precedenti, esplorate l'elenco completo delle offerte della linea di prodotti DirectLoad™ e ottimizzate la vostra ricerca sugli acidi nucleici.
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 66
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 66
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 66 risultati
Sistema per elettroforesi su gel orizzontale DirectLoad™ Mini e Midi
Caratteristiche dei sistemi di elettroforesi orizzontale DirectLoad™ Mini e Midi
Tutti i sistemi di elettroforesi orizzontale DirectLoad™ Mini e Midi sono dotati di una serie di accessori, mentre una chiara segnaletica su ogni serbatoio guida il corretto assemblaggio per le vostre esigenze sperimentali. Ogni sistema viene fornito con i componenti necessari per l'assemblaggio e i cavi degli elettrodi sono compatibili con gli alimentatori mPAGE® disponibili. Ogni accessorio è disponibile anche per la vendita separata, aumentando la longevità di ogni sistema con parti di ricambio a basso costo. Altre caratteristiche del sistema di elettroforesi orizzontale DirectLoad™ Mini e Midi sono le seguenti:
  • Attacchi facili da cliccare, codificati per colore, per un assemblaggio sicuro e a orientamento singolo.
  • Il coperchio DirectLoad™ scollega la fonte di alimentazione al momento della rimozione per la sicurezza dell'utente.
  • I vassoi per gel DirectLoad™ e le dighe per gel utilizzano un design a prova di perdite, consentendo la preparazione di gel di agarosio in parallelo.
  • Le molteplici combinazioni di dimensioni dei vassoi per gel e dei pettini massimizzano la versatilità sperimentale.
  • I pettini DirectLoad™ sono regolabili in altezza e possono essere utilizzati come guide per il caricamento dei campioni con pipette monocanale e multicanale.
  • Sono disponibili accessori di ricambio per prolungare la longevità del sistema.