Merck
1.09752
Supelco
Fotometro
Slide 1 of 1
Autenticatiper visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41115311
0
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
tecniche
photometry: suitable
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with Spectroquant® Nova 60 A
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Abbina un′ elevata qualità di misurazione alla semplicità di utilizzo. Lo Spettroquant NOVA 60 A racchiude la massima praticità in una dimensione minima. Facilmente trasportabile ovunque necessario grazie alla batteria integrata (ricaricabile) e al robusto design.
Lo Spectroquant NOVA 60 A utilizza 12 filtri in tecnica array per coprire la lunghezza d'onda analitica più importante da utilizzare con i nostri kit per test Spectroquant Inoltre, la lettura integrata del codice a barre dei test Spectroquant per l'auto-riconoscimento delle dimensioni delle cellule, dei parametri del metodo utilizzato e per il calcolo dei risultati garantisce risultati riproducibili e accurati anche senza un addestramento eccessivo.
NOVA 60 A Spectroquant®
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ‘Lotto’ o ‘Batch’.
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Una procedura guidata per la determinazione fotometrica dei nitrati negli effluenti mediante i kit analitici Spectroquant® ed un fotometro, per una analisi precisa e quantitativa.
Protocolli
Determinazione fotometrica con un derivato della ftaleina
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Procedura guidata per la determinazione fotometrica degli ioni ammonio negli effluenti con il kit Spectroquant® e uno spettrofotometro.
Determinazione spettrofotometrica del bromo nelle acque potabili, nell’acqua delle piscine, nelle acque reflue e nelle soluzioni disinfettanti con dipropil-p-fenilendiammina (DPD) nell’intervallo di misura 0,020 – 10,00 mg/l.
Vedi tutto
Contenuto correlato
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.
Domande
  1. Can this analyzer measure turbidity in liquid samples?
    1 risposta
    1. The Nova 60 A is discontinued. It may be worth considering a turbidimeter for turbidity measurements such as items 1.18324 or 1.18325.
      https://www.sigmaaldrich.com/search/turbidimeter?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=turbidimeter&type=product
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Il team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica