Merck
AABH9616B45C
AA BLOCKS, INC.
anilinium iodide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.04
Numero MDL:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
benzenaminium iodide
Inchi Code
1S/C6H7N.HI/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
InChI
KFQARYBEAKAXIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/45497-73-2
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=45497-73-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica