Merck
BDPH9BCD2DFD
Bide Pharmatech
1-(Bromomethyl)-1-methylcyclohexane
Sinonimo/i:
1-(bromomethyl)-1-methylcyclohexane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto BDPH9BCD2DFD non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H15Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.11
MDL number:
Vai a
Inchi Code
1S/C8H15Br/c1-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h2-7H2,1H3
Inchi Key
QGSSEDLIZIGPGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)