Merck
CH4102152031
ChemBridge Corporation
1-[(4-methylphenyl)amino]cyclopentanecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 G
31,95 €
5 G
129,08 €
10 G
210,87 €
SKU del venditore: 4140256-1G
31,95 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.28
Numero MDL:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
1-(4-toluidino)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-10-4-6-11(7-5-10)14-13(12(15)16)8-2-3-9-13/h4-7,14H,2-3,8-9H2,1H3,(H,15,16)
InChI
VTYHRBPLKFUBFN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4140256
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4140256_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica