Merck
SY3H3D67F63C
Synthonix Corporation
Methyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.15
Numero MDL:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
methyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H6F6O2/c1-18-8(17)5-2-6(9(11,12)13)4-7(3-5)10(14,15)16/h2-4H,1H3
InChI
LTYNBDAJUXZFHP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/39634.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39634.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica