Merck
HomeProdottiChimica e biochimicaAmminoacidi, resine e reagenti per la sintesi di peptidi
Amminoacidi, resine e reagenti per la sintesi di peptidi
Struttura 3-D di un peptide.
Offriamo un portfolio impareggiabile di amminoacidi naturali e non naturali, resine, e reagenti di coupling di qualità senza rivali per la sintesi peptidica, incluso l’intero portfolio di oltre 1.000 prodotti Novabiochem®. Combinando questa estesa offerta con i più innovativi prodotti come il building block fosfoserina, l'Fmoc-Ser(PO(NHiPr)2)-OH), la sonda fluorescente Trp-BODIPY, il reagente di coupling CITC, e il reagente di ciclizzazione Pinc, ti permetteremo di sentire le tue scoperte più vicine che mai. Per molti prodotti siamo in grado di fornire protocolli dettagliati, esempi applicativi e suggerimenti pratici. Inoltre, i famosi bollettini applicativi Novabiochem sono ora disponibili online!   
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 1620
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 1620
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Da anni, i reagenti per la sintesi peptidica Novabiochem® rappresentano i massimi standard di qualità ed affidabilità. La qualità dei reagenti è decisiva per la credibilità scientifica dei risultati ottenuti con i peptidi sintetici. Piccole e quasi irrilevanti differenze nella purezza dei materiali di partenza possono influenzare in modo significativo la microeterogeneità dei peptidi prodotti. Per esempio, building block con una purezza ottica di solo il 99,5% possono teoricamente produrre soltanto il 78% dell’isomero desiderato, mentre utilizzando building block con purezza ottica del 99,8% la percentuale sale al 90%. I prodotti purificati di entrambe le sintesi possono apparire omogenei tramite HPLC, ma il peptide ottenuto usando i building block otticamente puri al 99,5% conterrà al massimo soltanto il 78% dell'isomero desiderato: essendo inseparabili, i diastereoisomeri indesiderati saranno nascosti sotto il picco del prodotto e non saranno ovviamente individuabili nemmeno tramite MS.
Per questa ragione ci impegniamo perché i nostri 20 amminoacidi Fmoc- standard siano tra quelli di migliore qualità disponibili sul mercato. Soprattutto, analizziamo le microimpurezze note, che potrebbero generare impurezze non separabili e non determinabili nel peptide finale:
  • Per la maggior parte di essi, la purezza HPLC è ≥ 99,00% e la purezza enantiomerica ≥ 99,80%
  • Sono analizzati usando standard interni per le impurezze correlate alla β-alanina, i dipeptidi e gli amminoacidi non protetti, per garantire che queste impurezze peptidiche cruciali non siano nascoste sotto il picco del prodotto principale
  • Caratterizzati da un limitatissimo contenuto di acetato ed etilacetato per avere la certezza che la formazione di peptidi protetti sia trascurabile e favorire la conservazione a lungo termine di questi prodotti
Avendo la capacità di offrire lotti di grande quantità, supportiamo lo sviluppo in ogni passaggio di scala, dalla R&D fino alle produzioni su larga scala in tutto il mondo. Procurati la qualità e la quantità esatte di cui hai bisogno per:
  • sintesi peptidica
  • chimica organica ad alta capacità
  • peptidi marcati
  • prodotti su misura