Metodo analitico: assicurazione della qualità analitica - Soluzione standard di COD/cloruro
Reagenti
N° Cat. 102400 Potassio ftalato acido per analisi, standard volumetrico
Cat.No. 106406 Cloruro di sodio Suprapur®
Cat.No. 116754 Acqua per analisi
Preparazione di una soluzione diluente contenente cloruro
In un matraccio da 1000 ml in possesso di certificato di calibrazione o di conformità certificata, dissolvere 32,9 g di cloruro di sodio (esente da materiale organico, p.es. Suprapur®) con acqua distillata e portare a volume, sempre con acqua distillata. La soluzione diluente preparata in questo modo ha una concentrazione in cloruro (Cl-) pari a 20 g/l.
Preparazione di una soluzione standard di COD
Con la soluzione diluente dissolvere 0,851 g di potassio ftalato acido in un matraccio tarato da 100 ml in possesso di certificato di calibrazione o di conformità certificata e portare a volume. La soluzione standard preparata in questo modo è caratterizzata da un COD pari 10.000 mg/l e da una concentrazione di ioni Cl- pari a 20 g/l. A partire da questa soluzione standard è possibile preparare soluzioni ad uso analitico della concentrazione richiesta diluendo, opportunamente con la soluzione diluente.
Stabilità
Se conservata al freddo (frigorifero), la soluzione diluente a concentrazione di Cl- pari a 20 g/l e la soluzione standard 10.000 mg/l COD / 20 g/l Cl- si mantengono stabili per un mese. Se conservate in opportune condizioni di freddo (frigorifero), le soluzioni diluite ad uso analitico si mantengono stabili per un periodo che varia, indicativamente, da una settimana fino ad un mese in funzione della concentrazione.
| Da usare con i kit analitici: | Campo di misura in mg/l di COD | |
|---|---|---|
| 117058 | Test in cuvetta COD Spectroquant® per acqua di mare / contenuto elevato di cloruri | 5,0 - 60,0 |
| 117059 | Test in cuvetta COD Spectroquant® per acqua di mare / contenuto elevato di cloruri | 50 - 3000 |
Materiali
Response not successful: Received status code 500