Nitrati nelle acque reflue
Determinazione riflettometrica dopo riduzione a nitrito e reazione con il reattivo di Griess.
Introduzione
Un eccesso di nitrati nelle acque reflue può portare alla contaminazione della falda freatica, con conseguenti effetti negativi sull’ambiente, come nel caso dell’eutrofizzazione — una crescita eccessiva di alghe e piante — che può avere un effetto destabilizzante sugli ecosistemi marini1. Inoltre, il consumo umano di un eccesso di nitrato è stato collegato al cancro e a una malattia del sangue nota come metaemoglobinemia2. Di conseguenza, il monitoraggio dei livelli di azoto è critico per la tutela dell’ambiente e della salute umana. Qui di seguito viene descritto un metodo di determinazione dei livelli di nitrato nelle acque reflue per via riflettometrica, mediante il test dei nitrati Reflectoquant®.
Metodo sperimentale
Gli ioni nitrato vengono ridotti a ioni nitrito da un agente riducente. In presenza di un tampone acido, gli ioni nitrato reagiscono con un’ammina aromatica a formare un sale di diazonio, che reagisce a sua volta con la N-(1-naftil) etilendiammina determinando la formazione di un colorante azoico rosso-violetto.
Reagenti e Strumenti
Kit analitici
- Metodo di analisi del nitrato: riflettometrico con strisce reattive 5 – 225 mg/l NO3- Reflectoquant® (1.16971) o
- Metodo di analisi del nitrato: riflettometrico con strisce reattive 3 – 90 mg/l NO3- Reflectoquant® (1.16995)
Strumenti
- Riflettometro RQflex® 20 Reflectoquant® (1.17246)*
*N.B.: Questa nota applicativa fa riferimento al riflettometro RQflex® 20 e a tutti gli strumenti fuori produzione (RQflex® 10, RQflex® plus).
Determinazione semi-quantitativa facoltativa
- Test dei nitrati: colorimetrico, con strisce reattive 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃⁻ MQuant® (1.10020)
Preparazione dei campioni
I campioni da analizzare non necessitano di preparazione specifica.
Analisi strumentale
- Premere il tasto di avvio del riflettometro e simultaneamente immergere la striscia reattiva nel campione (15-30 °C) per circa 2 secondi, assicurandosi che entrambe le zone reattive siano immerse.
- Fare in modo che l’eventuale liquido in eccesso percoli lungo la striscia e rimuoverlo asciugando con della carta assorbente.
- Attendere 60 secondi prima di sottoporre a misurazione la striscia nel riflettometro.
Il valore [mg/ml] viene salvato automaticamente. (Si prega di far riferimento alle istruzioni operative del riflettometro RQflex® e del test dei nitrati Reflectoquant®.)
N.B. Qualora sia sufficiente una determinazione semi-quantitativa, si possono utilizzare le strisce reattive MQuant®, N° Cat. 1.10020 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃⁻
Procedura:
I campioni contenenti più di 500 mg/l NO3- devono essere diluiti con acqua distillata. Il pH deve essere compreso tra 1 e 12. Qualora il pH fosse inferiore a 1, tamponate il campione con dell'acetato di sodio; se è superiore a 12, regolate ad un valore di pH indicativo tra 3 e 5 con acido tartarico.
- Immergere entrambe le zone reattive della striscia nel campione (15-25 °C) per circa 1 secondo.
- Scrollare la striscia per eliminare il liquido in eccesso, lasciar trascorrere 1 minuto e determinare poi a quale delle gradazioni di colore presenti sulla confezione corrisponda di più il colore della zona di reazione dell’NO3-.
- Nel caso in cui la zona di controllo per l’NO2- cambi colore, consultare le “Note per la misurazione” nelle istruzioni per l’uso.
- Leggere sulla scala il corrispondente valore di concentrazione (mg/l) di NO3- o NO3-N.
Risultati
Campione | Reflectoquant® [mg/l] | Fotometria [mg/l] |
|---|---|---|
1 | 21 | 19 |
2 | 56 | 54 |
3 | 47 | 38 |
4 | 14 | 14 |
5 | 12 | 10 |
6 | 15 | 14 |
7 | 20 | 18 |
8 | 18 | 17 |
9 | 14 | 15 |
10 | 18 | 18 |
11 | 12 | 12 |
12 | 20 | 21 |
13 | 18 | 21 |
14 | 64 | 66 |
15 | 37 | 40 |
16 | 6 | 7 |
17 | 3 | 3 |
18 | 19 | 16 |
19 | 24 | 21 |
20 | 28 | 30 |
Materiali
Response not successful: Received status code 500
Bibliografia