Estrazione in fase solida (SPE)
L'estrazione in fase solida (SPE) è una tecnica progettata per la preparazione e la purificazione rapida e selettiva dei campioni prima dell'analisi cromatografica (ad es. HPLC, GC, TLC). Nella SPE, uno o più analiti di un campione liquido vengono isolati mediante estrazione, partizione e/o adsorbimento su una fase stazionaria solida.
Categorie in evidenza
Scopri diversi materiali per l'estrazione in fase solida (SPE) e la preparazione dei campioni QuEChERS. Cartucce, provette, piastre e molto altro ancora.
Raggiungete separazioni precise con la nostra vasta collezione di colonne HPLC. Migliorate la ritenzione, la risoluzione e la selettività. Ordinate oggi stesso.
Raggiungete prestazioni GC superiori con le nostre colonne, i nostri materiali di consumo e i nostri accessori. Esplorate le offerte di Supelco®.
L'estrazione in fase solida (SPE) è una tecnica progettata per la preparazione e la purificazione rapida e selettiva del campione prima dell'analisi cromatografica (ad es. HPLC, GC, TLC). Nella SPE, uno o più analiti di un campione liquido vengono isolati mediante estrazione, partizione e/o adsorbimento su una fase stazionaria solida.
La preparazione del campione mediante SPE modifica la matrice originale di un campione in un ambiente di matrice più semplice. Ciò rende il campione più adatto alla successiva cromatografia analitica, spesso semplificando e migliorando l'analisi qualitativa e quantitativa finale. La matrice del campione più semplice riduce anche la richiesta di un sistema analitico, prolungandone potenzialmente la durata.
Una procedura SPE ottimale può consentire di:
- Scambiare le matrici del campione per renderle più compatibili con il metodo cromatografico di destinazione.
- Concentrare gli analiti (arricchimento in tracce) per aumentare la sensibilità.
- Eliminare le interferenze che causano un fondo elevato, picchi fuorvianti e/o scarsa sensibilità durante l'analisi cromatografica.
- Proteggere la colonna analitica dai contaminanti.
- Automatizzare il processo di estrazione.
Come funziona la SPE?
Nella SPE, la fase stazionaria (un sorbente o una resina) lega l'analita o l'impurità attraverso interazioni forti ma reversibili per estrarre in modo affidabile e rapido l'analita di interesse da un campione complesso.
La SPE è selettiva e versatile, poiché sono disponibili molti sorbenti e condizioni di eluizione diversi per analiti e matrici differenti. I sorbenti SPE più comuni includono:
- a base di silice
- a fase inversa (C18, C8, ciano, fenile)
- Fase normale (silice, diolo, NH2)
- Scambio ionico (SAX, WCX, SCX)
- a base di carbonio
- a base di polimeri (varie composizioni, diverse funzionalità)
- altri, ad esempio Florisil® (silicato di magnesio) o Allumina
- Letto misto: Combinazioni di quasi tutti i precedenti in strati sequenziali
Strategie per la SPE
Nella "Bind-Elute SPE", l'analita di interesse viene catturato dal sorbente e le interferenze della matrice passano attraverso la cartuccia. In "Interference Removal SPE", le interferenze della matrice sono catturate dal sorbente e gli analiti di interesse passano attraverso la cartuccia. Sia HybridSPE che QuEChERS SPE funzionano attraverso la rimozione delle interferenze.
Il metodo SPE ottimale dipende dalla struttura, dalla solubilità, dalla polarità e dalle proprietà lipofile (coefficienti di distribuzione) dell'analita. Sono disponibili guide alla selezione per aiutare a scegliere la fase stazionaria e il solvente più favorevoli per l'applicazione di interesse.
Applicazioni comuni della SPE
La SPE è frequentemente utilizzata nei settori farmaceutico, clinico e dei test diagnostici high-throughput, forense, ambientale e alimentare/agrochimico per analisi relative a:
- Composti farmaceutici e metaboliti nei liquidi biologici
- Farmaci d'abuso nei liquidi biologici
- Inquinanti ambientali nelle acque potabili e reflue
- Pesticidi, antibiotici o micotossine in matrici alimentari/agricole
- Desaltazione di proteine e peptidi
- Frazionamento di lipidi
- Vitamine idrosolubili e liposolubili
Visita la nostra ricerca di documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli correlati
- Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.
- HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.
- 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
- Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
- This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
- Vedi tutti (38)
Protocolli correlati
- Preparazione completa del campione e procedura analitica sviluppate da Supelco per la determinazione del BPA nelle acque potabili.
- La presenza del triclosano negli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue è stata determinata mediante HPLC seguita da rivelazione UV e MS/MS.
- Fast, high-resolution separations of procainamide labeled glycans - dextran ladder, human IgG and cetuximab
- In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
- Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
- Vedi tutti (35)
Trova altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
In caso di domande, inviate una richiesta di assistenza clienti
o rivolgetevi al nostro servizio clienti:
Email [email protected]
o chiama +1 (800) 244-1173
Supporto aggiuntivo