Merck
PM2547050
Filtri a membrana in PTFE con pori da 2,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Membrane in PFTE per monitoraggio di particolato PM2,5, PTFE, idrofobe, 2,0 µm, 47 mm, bianche, piatte, anello di polipropilene, numero di serie sequenziale
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
50 PKG
686,00 €
686,00 €
Spedizione prevista il29 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Filtri a membrana in PTFE con pori da 2,0 μm, Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®
Millipore
diam.
46.2 mm
filter diam.
46.2 mm
thickness
40 μm
matrix
Fluoropore®
pore size
2.0 μm pore size
shipped in
ambient
Quality Level
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
FHLP04700FALP09050FSLW03700
pore size
2.0 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size, >60 % porosity
pore size
1.0 μm pore size, ≥65 % porosity
pore size
3.0 μm pore size, 85 % porosity
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
filter diam.
46.2 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
90 mm
filter diam.
37 mm
Application
Monitoraggio di particolato PM 2,5
General description
I particolati e gli inquinanti aerodispersi sono nocivi per gli esseri umani, la nostra risorsa naturale più preziosa. Riconoscendo la necessità di proteggere tale risorsa, le industrie, i governi e le autorità di regolamentazione si occupano di controllare la qualità dell′aria presente nell′ambiente su scala globale. La membrana Millipore in PTFE per il monitoraggio del particolato PM2,5 è stata messa a punto utilizzando le norme di prova della US EPA.
Tipo di filtro: filtro a schermo
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ‘Lotto’ o ‘Batch’.
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Il team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica