Drug delivery
Con drug delivery si intende il metodo o il processo di somministrazione di prodotti farmaceutici e altri xenobiotici perché esplichino un’azione terapeutica nell’uomo o in un animale. Per promuovere gli effetti terapeutici nel sito d’azione desiderato e minimizzare nello stesso tempo gli effetti collaterali, si utilizzano svariate tecnologie di drug delivery agendo sull’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’escrezione (ADME) di un farmaco.
Categorie in evidenza
I nostri kit NanofabTx™ di reagenti, dispositivi microfluidici e per lo screening di nanopolimeri sono stati ottimizzati per consentire una sintesi rapida e il controllo di nanoparticelle finalizzate al drug delivery che assicurino un’elevata vitalità cellulare.
Possiamo mettere a vostra disposizione un’ampia gamma di polimeri idrofili, classificati in base alla struttura chimica, da utilizzare in applicazioni biomedicali, catalitiche o finalizzate vuoi all’autoassemblaggio vuoi alle modifiche superficiali.
Con il nostro eccezionale repertorio di polimeri idrofobi di grande versatilità, sviluppati per facilitare nuove applicazioni biomedicali e nuove soluzioni in materia di adesione cellulare, rivestimenti superficiali, fibre, biofilm e materiali plastici ingegnerizzati, potrete lavorare senza più problemi.
Offriamo glicole polietilenico (PEG) e soluzioni di PEG di diverso grado e peso molecolare in confezioni di differenti formati.
I progressi in ambito medico e biotecnologico hanno permesso lo sviluppo di un gran numero di nuovi candidati farmaci, molti dei quali non superano gli studi preclinici a causa di una biodisponibilità limitata, di una scarsa stabilità e di una solubilità ridotta. Oggetto di numerose ricerche, i sistemi di drug delivery (DDS) vengono sviluppati per migliorare le caratteristiche farmacocinetiche e la farmacodinamiche degli agenti terapeutici, consentendone la veicolazione al sito bersaglio nella dose desiderata, al momento opportuno e con la cinetica di rilascio opportuna. Inoltre, per soddisfare le esigenze terapeutiche più avanzate, come il rilascio controllato, la veicolazione mirata, una migliore solubilità, l’attivazione on-demand e il ricorso a nuove vie di somministrazione (transdermica, oculare, nasale), sono stati sviluppati DDS innovativi come le nano e microparticelle, i cerotti transdermici, gli inalatori, i serbatoi impiantabili e i coniugati farmaco-anticorpo. La scelta del DDS appropriato dipende dalle caratteristiche del farmaco, dalla velocità di rilascio desiderata, dal sito d’azione e dalla via di somministrazione.
I progressi nel campo delle nanotecnologie hanno notevolmente migliorato la progettazione dei farmaci, rendendo possibili formulazioni sicure, efficaci e mirate mediante l’uso di nanoparticelle. I sistemi di nanodrug delivery hanno dimostrato un grande potenziale nell’aumentare la solubilità dei farmaci idrofobi, nel migliorare la biodistribuzione e la farmacocinetica e nel consentire un accumulo preferenziale nel sito d’azione.
I sistemi di nanodelivery possono trasportare il farmaco adsorbito o coniugato alla superficie delle particelle, oppure incapsulato al loro interno o, ancora, disperso nella matrice delle particelle. Le nanoparticelle caricate con il farmaco possono essere poi indirizzate verso uno specifico sito patologico introducendo sulla loro superficie opportuni ligandi per il targeting attivo. Nelle formulazioni di drug delivery vengono utilizzate diverse tipologie di nanocarrier come liposomi, micelle polimeriche, dendrimeri, coniugati polimero-farmaco, nanoparticelle inorganiche e nanomateriali carboniosi. I liposomi sono i nanocarrier più comuni e studiati, mentre le nanoparticelle polimeriche rappresentano uno degli approcci più innovativi per il drug delivery. Per la fabbricazione di nanoparticelle polimeriche per il drug delivery si utilizzano sia polimeri naturali sia polimeri biocompatibili. Per maggiori informazioni si rimanda alla nostra piattaforma NanoFabTx™.
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli tecnici correlati
- Find answers to common questions about drug delivery. Review important points about encapsulation efficiency and loading capacity.
- Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
- Find use of RESOMER® biodegradable polymers in medical device applications research.
- Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
- Le nanoparticelle di oro (Au) posseggono proprietà ottiche ed elettroniche modulabili e vengono per questo impiegate in numerose applicazioni, in settori come il fotovoltaico, la sensoristica, il drug delivery e la catalisi.
- Visualizza tutto (66)
Protocolli correlati
- Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.
- Follow this DDT reduction protocol to reduce disulfide bonds in thiol-modified oligonucleotides.
Per consultare altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
Per qualunque domanda, non esitate a inviare una richiesta di assistenza
o a chiamare il nostro Servizio Clienti:
Email [email protected]