Safe Drinking Water Act & Clean Water Act – Di che cosa si tratta?
Safe Drinking Water Act
Il Safe Drinking Water Act è la principale legge federale statunitense che regola e garantisce la qualità dell’acqua potabile negli USA. Per acqua potabile in questo caso si intende l’acqua potabile pronta al consumo proveniente dagli impianti e dalle linee di distribuzione. Il Safe Drinking Water Act (SDWA) contempla anche le fonti freatiche di acqua greggia e le fonti superficiali di acqua greggia destinata alla produzione di acqua potabile.
Clean Water Act
L’ambito disciplinato dal Clean Water Act è quello delle analisi delle acque reflue cui si aggiungono le acque meteoriche e le acque fresche di superficie, come quelle che formano fiumi, laghi, ghiacciai e ruscelli. Inoltre, sono sottoposte alla disciplina e al controllo del Clean Water Act anche le acque marine, le baie, gli estuari e le spiagge.
Documentazione a beneficio del Safe Drinking Water e del Clean Water Act
Il nostro portfolio di prodotti a supporto delle esigenze analitiche dei laboratori di analisi ambientali statunitensi per quanto riguarda le analisi previste sia dal Clean Water Act sia dal Safe Drinking Water Act è in continuo ampliamento. Un filone principale di questo ampliamento è costituito dalla validazione e dalla reportistica di prodotto dei kit analitici spettrofotometrici utilizzati per gli specifici analiti. Questa pagina presenta tutta la documentazione e la reportistica necessarie a qualsiasi laboratorio per comprovare agli ispettori l’adeguatezza del controllo di qualità e l’idoneità dei prodotti.
In passato, l’USEPA ha rilasciato attestazioni di approvazione per alcuni specifici prodotti. In conseguenza di modifiche alle proprie linee di condotta, la USEPA non rilascia più attestazioni di approvazione e sono quindi i fornitori e i laboratori a dover rendere disponibile la necessaria documentazione equivalente. Per i prodotti per cui è richiesta una documentazione equivalente, abbiamo predisposto certificati di conformità, validazioni per i singoli laboratori ed una utile checklist così da permettere ai laboratori di rispettare le linee guida stabilite nel Memorandum dell’EPA del 2007 stilato da Richard Reding.
Man mano che si renderanno disponibili, continueremo ad aggiungere ed ampliare i report di prodotto presenti su questa pagina. Siete invitati a prendere contatto diretto con noi nel caso ci fosse un prodotto specifico a proposito del quale siete interessati a ricevere maggiori informazioni.
Documenti di approvazione/Equivalenza
Disponibili per i seguenti parametri:
- Ammoniaca (ammonio)
- Cloro
- Cromati (cromo VI)
- COD
- Cianuri (non disponibile in America del Nord)
- Nitrati
- Nitriti
- Fosfati
- Solfati
Siamo impegnati a renderne disponibili un numero maggiore.
Documentazione USEPA per i kit analitici Spectroquant®
Ammoniaca (ammonio) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equivalenza USEPA per | ||||
| N° Catalogo | Kit analitici Spectroquant® | Intervalli di misura | Clean Water Act | Safe Drinking Water Act |
| 1.14558 | Ammonio, test in cuvetta | 0.20 – 8.00 mg/l NH4-N 0.26 – 10.30 mg/l NH4+ 0.20 – 8.00 mg/l NH3-N 0.26 – 9.73 mg/l NH3 | Sì | Sì* |
| 1.14544 | Ammonio, test in cuvetta | 0,5 – 16.0 mg/l NH4-N 0,6 – 20,6 mg/l NH4+ 0,5 – 16,0 mg/l NH3-N 0,6 – 19,5 mg/l NH3 | Sì | Sì* |
| 1.14559 | Ammonio, test in cuvetta | 4,0 – 80,0 mg/l NH4-N 5,2 – 103,0 mg/l NH4+ 4,0 – 80,0 mg/l NH3-N 5,2 – 97,3 mg/l NH3 | Sì | Sì* |
| 1.14752 | Ammonio, test | 0,010 – 3,00 mg/l NH4-N 0,013 – 3,86 mg/l NH4+ 0,010 – 3,00 mg/l NH3-N 0,013 – 3,65 mg/l NH3 | Sì | Sì* |
| 1.00683 | Ammonio, test | 2,0 – 150 mg/l NH4-N 2,6 – 193 mg/l NH4+ 2,0 – 150 mg/l NH3-N 2,6 – 182 mg/l NH3 | Sì | Sì* |
* il Safe Drinking Water Act utilizza i metodi del Titolo 40 del CFR, parte 136, Clean Water Act. I documenti di equivalenza della Merck KGaA, Darmstadt, Germania, coprono le confezioni di qualsiasi dimensione, tutte le cuvette e le formule di citazione riportate nel foglietto illustrativo presente nel kit analitico.
Cloro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equivalenza USEPA per | ||||
| N° Catalogo | Kit analitici Spectroquant® | Intervalli di misura | Clean Water Act | Safe Drinking Water Act |
| 1.00595 | Cloro (cloro libero), test in cuvetta | 0,03 – 6,00 mg/l CI2 | Sì | |
| 1.00598 | Cloro (cloro libero), test | 0,010 – 6,00 mg/l Cl2 | Sì | |
| 1.00602 | Cloro (cloro totale), test | 0,010 – 6,00 mg/l Cl2 | Sì | Sì |
| 1.00597 | Cloro (libero e totale), test in cuvetta | 0,03 – 6,00 mg/l Cl2 | Sì | Sì |
| 1.00599 | Cloro (libero e totale), test | 0,010 – 6,00 mg/l Cl2 | Sì | Sì |
Cromato (cromo VI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equivalenza USEPA per | ||||
| N° Catalogo | Kit analitici Spectroquant® | Intervalli di misura | Clean Water Act | Safe Drinking Water Act |
| 1.14552 | Cromati (cromo VI), test in cuvetta | 0,05 – 2,0 mg/l Cr | Sì | |
COD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equivalenza USEPA per | ||||
| N° Catalogo | Kit analitici Spectroquant® | Intervalli di misura | Clean Water Act | Safe Drinking Water Act |
| 1.14560 | COD, kit in cuvetta | 4,0 – 40,0 mg/l COD | Sì | |
| 1.01796 | COD, test in cuvetta | 5,0 – 80,0 mg/l COD | Sì | |
| 1.14540 | COD, test in cuvetta | 10 – 150 mg/l COD | Sì | |
| 1.14895 | COD, test in cuvetta | 15 – 300 mg/l COD | Sì | |
| 1.14541 | COD, test in cuvetta | 25 – 1.500 mg/l COD | Sì | |
| 1.14691 | COD, test in cuvetta | 300 – 3.500 mg/l COD | Sì | |
| 1.14555 | COD, test in cuvetta | 500 – 10.000 mg/l COD | Sì | |
| 1.01797 | COD, test in cuvetta | 5.000 – 90.000 mg/l COD | Sì | |
Cianuri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equivalenza USEPA per | ||||
| N° Catalogo | Kit analitici Spectroquant® | Intervalli di misura | Clean Water Act | Safe Drinking Water Act |
| 1.14561 | Cianuri (cianuri liberi), test in cuvetta | 0,010 – 0,500 mg/l CN | Sì | |
Nitrati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equivalenza USEPA per | ||||
| N° Catalogo | Kit analitici Spectroquant® | Intervalli di misura | Clean Water Act | Safe Drinking Water Act |
| 1.14542 | Nitrati, test in cuvetta | 0,5 – 18,0 mg/L NO3-N | Sì | |
| 2,2 – 79,7 mg/l NO3 | ||||
| 1.14563 | Nitrati, test in cuvetta | 0,5 – 25,0 mg/l NO3-N | Sì | |
| 2,2 – 110,7 mg/L NO3 | ||||
| 1.14764 | Nitrati, test in cuvetta | 1,0 - 50,0 mg/l NO3-N | Sì | |
| 4 – 221 mg/l NO3 | ||||
| 1.00614 | Nitrati, test in cuvetta | 23 – 225 mg/l NO3-N | Sì | |
| 102 – 996 mg/l NO3 | ||||
| 1.09713 | Nitrati, test | 0,10 – 25,0 mg/l NO3-N | Sì | |
| 0,4 – 110,7 mg/l NO3 | ||||
| 1.14773 | Nitrati, test | 0,2 – 20,0 mg/l NO3-N | Sì | |
| 0,89 – 88,5 mg/l NO3 | ||||
| 1.01842 | Nitrati, test | 0,3 – 30,0 mg/l NO3-N | Sì | |
| 1,3 – 132,8 mg/l NO3 | ||||
| 1.14556 | Nitrati (nell’acqua di mare), test in cuvetta | 0,10 – 3,00 mg/l NO3-N | Sì | |
| 0,4 – 13,3 mg/l NO3 | ||||
| 1.14942 | Nitrati (nell’acqua di mare), test | 0,2 – 17,0 mg/l NO3-N | Sì | |
| 0,9 – 75,3 mg/l NO3 | ||||
Nitriti | ||||
|---|---|---|---|---|
| N° Catalogo | Kit analitici Spectroquant® | Intervalli di misura | Equivalenza USEPA per | |
| Clean Water Act | Safe Drinking Water Act | |||
| 1.14547 | Nitriti, test in cuvetta | 0,010 – 0,700 mg/l NO2-N 0,03 – 2,30 mg/l NO2 | Sì | |
| 1.00609 | Nitriti, test in cuvetta | 1,0 – 90,0 mg/l NO2-N 3,0 – 295,2 mg/l NO2 | Sì | |
| 1.14776 | Nitriti, test | 0,002 – 1,00 mg/l NO2-N 0,007 – 3,28 mg/l NO2 | ||
Fosfati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equivalenza USEPA per | ||||
| N° Catalogo | Kit analitici Spectroquant® | Intervalli di misura | Clean Water Act | Safe Drinking Water Act |
| 1.14543 | Fosfati, test in cuvetta | 0,05 – 5,00 mg/l PO4-P | Sì | Sì |
| (ortofosfati e fosforo totale) | 0,2 – 15,3 mg/l PO4 | |||
| 1.14729 | Fosfati, test in cuvetta | 0,5 – 25,0 mg/l PO4-P | Sì | Sì |
| (ortofosfati e fosforo totale) | 1,5 – 76,7 mg/l PO4 | |||