Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Vai a
Livello qualitativo
impiego
Preparing 96 samples for sequencing
tecniche
DNA amplification: suitable
DNA sequencing: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
1 of 4
Questo articolo | SEQXE | MBD0027 | AMP3100 |
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA amplification: suitable, DNA sequencing: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable | technique(s) DNA amplification: suitable |
| usage Preparing 96 samples for sequencing | usage - | usage - | usage - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Descrizione generale
- Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded (FFPE) tissue[1]
- Cancerous tumor tissue
- Degraded or damaged DNA
- Low biomass samples
- Fossil-derived and ancient DNA
Caratteristiche e vantaggi
- The 5R-PLEX Kit provides high profile sequencing from degraded, damaged or low biomass samples
- Multiplexed NGS assay targets 5 variable regions of the 16S rRNA gene in a single primer pool
- Includes positive control for trouble shooting experiments.
- The kit can detect as low as 1pg of highly degraded bacterial DNA with an average fragment size of 260bp.
- Kit includes low bioburden reagents
- Includes exclusive access to M-CAMP™ platform featuring an innovative algorithm designed to reconstruct a single coherent microbial profiling and perform comprehensive analysis.
Nota sulla preparazione
Altre note
- 5R-PLEX PCR1 Primer mix- 25 μL
- 5R-PLEX PCR2 Forward Primer mix- 25 μL
- 5R-PLEX index plate 96-plate
- Water, microbial DNA-free 10X- 1.5 mL
- HF DNA Polymerase- 0.1 mL
- 5X HF buffer 2 mL
- dNTP′s- 0.2 mL
- Elution Buffer (EB), microbial DNA-free- 8 mL
- 5R-PLEX Positive Control (10 ng/μL)- 30 μL
Note legali
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.
Filtri attivi
Il team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica