スキップする
36070
2,6-ジクロロ-4-ニトロフェノール
98%
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl2NO3
CAS番号:
分子量:
208.00
EC Number:
210-563-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1245045
MDL number:
Assay:
≥97.5% (HPLC), 98%
Form:
solid
assay
≥97.5% (HPLC), 98%
form
solid
mp
123-126 °C (dec.)
solubility
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, slightly yellow to deep greenish-yellow
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3Cl2NO3/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
InChI key
PXSGFTWBZNPNIC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
36070-100G-F: + 36070-BULK-F: + 36070-VAR-F: + 36070-25G-F: + 36070-10G-F: + 36070-1KG-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)