この商品について
化学式:
NaBD4
CAS番号:
分子量:
41.86
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-764-7
MDL number:
isotopic purity
96 atom % D
Quality Segment
autoignition temp.
752 °F
density
1.184 g/mL
mass shift
M+4
SMILES string
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1/i1D4;
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-XWFVQAFUSA-N
Packaging
Packaged in screw-cap bottles
注意喚起語
Danger
ハザードコード
保管分類
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質 + 金属の水素化物 + 危険等級I + 第一種自然発火性物質及び禁水性物質
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified