スキップする
391069
トリクロロシクロヘキシルシラン
98%
別名:
シクロヘキシルトリクロロシラン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H11Cl3Si
CAS番号:
分子量:
217.60
EC Number:
202-639-2
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2935257
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
Cl[Si](Cl)(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI key
SIPHWXREAZVVNS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
201.2 °F - closed cup
引火点(°C)
94 °C - closed cup
PPE(個人用保護具)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)