スキップする
40407
1,7-ジメチル尿酸
≥97.0% (HPLC)
別名:
1,7-ジメチル-2,6,8-トリヒドロキシプリン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥73,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H8N4O3
CAS番号:
分子量:
196.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-706-2
Beilstein/REAXYS Number:
219682
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
¥73,500
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
SMILES string
CN1C(=O)NC2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)9-7(14)11(2)5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,14)
InChI key
NOFNCLGCUJJPKU-UHFFFAOYSA-N
General description
1,7-Dimethyluric acid is an important metabolite of caffeine. Electrochemical oxidation of 1,7-dimethyluric acid was studied over a wide pH range of 2.2-10.3 at solid electrodes.
Application
1,7-Dimethyluric acid is the suitable reagent used for the simultaneous determination of plasma levels of theophylline and its metabolites without interference from caffeine or caffeine metabolites by HPLC.
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)