スキップする
521663
2,5-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
化学式:
F2C6H3CH2ZnBr
CAS番号:
分子量:
272.41
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
concentration
0.5 M in THF
density
0.993 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(F)c(C[Zn]Br)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
VZULWCCPBONIMY-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
注意喚起語
Danger
標的臓器
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
保管分類
3 - Flammable liquids
引火点 (F)
1.4 °F - closed cup
引火点(°C)
-17 °C - closed cup
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
ハザードコード
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
適用法令
Class I Designated Chemical Substances
prtr
Group 4: Flammable liquids + Type 1 petroleums + Hazardous rank II + Water insoluble liquid
fsl
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
521663-50ML:4548173910192
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)