スキップする
53675
α-フムレン
≥96.0% (GC)
別名:
α-カリオフィレン, trans,trans,trans-2,6,6,9-テトラメチル-1,4,8-シクロウンデカトリエン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H24
CAS番号:
分子量:
204.35
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-816-7
Beilstein/REAXYS Number:
3240075
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C1=C/CC(C)(C)\C=C\C\C(C)=C\CC1
InChI
1S/C15H24/c1-13-7-5-8-14(2)10-12-15(3,4)11-6-9-13/h6-7,10-11H,5,8-9,12H2,1-4H3/b11-6+,13-7+,14-10+
InChI key
FAMPSKZZVDUYOS-HRGUGZIWSA-N
General description
α-フムレンは、Cordia verbenaceaエッセンシャルオイルに含まれるセスキテルペンの1クラスです。
Application
α-フムレンは、酸化による二次生成有機エアロゾルの形成に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
194.0 °F - closed cup
引火点(°C)
90 °C - closed cup
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
53675-5ML: + 53675-VAR: + 53675-BULK: + 53675-1ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)