スキップする
678317
Tri-N-butyllithium magnesate
0.7 M in diethyl ether/hexanes
別名:
Lithium tributylmagnesate in hexanes/ether
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H27LiMg
CAS番号:
分子量:
202.59
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
0.7 M in diethyl ether/hexanes
density
0.769 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.Li.Mg/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;/q;;;+1;-1
InChI key
MYNWCAJLXIFFBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tri-n-butyllithium magnesate is a base and deprotonating agent used in the deprotonation of furans, fluoro aromatics, thiophenes, oxazoles and benzoxazoles.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Central nervous system
supp_hazards
保管分類
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
-13.0 °F
引火点(°C)
-25 °C
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質 + 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの + 危険等級I + 第一種自然発火性物質及び禁水性物質
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
678317-50ML:4548173272399
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)