Merck
681237
5-メチルピリジン-3-カルボン酸
97%
別名:
5-メチルニコチン酸
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO2
CAS番号:
分子量:
137.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
97%
Form:
solid
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
97%
form
solid
mp
207-215 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-6(7(9)10)4-8-3-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI key
DJDHHXDFKSLEQY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)