スキップする
CLS33601LFO
Pyrex® general purpose distilling apparatus, Pyrex stopper, ST joint
stopper and flask only, capacity 1,000 mL
別名:
Corning® 3360
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32160703
Capacity:
1,000 mL
製品CLS33601LFOは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
joint
joint stopper27
manufacturer/tradename
Corning 3360-1LFO
capacity
1,000 mL
General description
A general purpose batch distillation assembly with the facility or addition via the Pyrex stoppered neck. Ideally suited for the batch production of high purity distilled water. The flask has a flat bottom with a side delivery tube, terminating in a joint. Condenser tubulations are 10mm O.D.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
CLS33601LFO-1EA04061833884027