スキップする
GF11368593
銅-ベリリウム合金、Cu98Be2
foil, 0.2m coil, 0.025mm thickness, as rolled
別名:
CU070280
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥91,600
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
31152304
¥91,600
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
foil (coil - as rolled)
composition
Cu98Be2
reaction suitability
core: beryllium, core: copper
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-685-93
size × thickness
0.2 m × 0.025 mm
General description
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
GF87497184GF89690945GF61362569
description
foil, 0.2m coil, 0.025mm thickness, as rolled
description
foil, 2m coil, 0.025mm thickness, as rolled
description
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
description
foil, 1m coil, 0.005mm thickness, as rolled
form
foil (coil - as rolled)
form
foil (coil - as rolled)
form
foil (as rolled)
form
foil (coil - as rolled)
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-685-93
manufacturer/tradename
Goodfellow 874-971-84
manufacturer/tradename
Goodfellow 896-909-45
manufacturer/tradename
Goodfellow 613-625-69
size × thickness
0.2 m × 0.025 mm
size × thickness
2 m × 0.025 mm
size × thickness
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
size × thickness
1 m × 0.005 mm
reaction suitability
core: beryllium, core: copper
reaction suitability
core: beryllium, core: copper
reaction suitability
core: copper, core: beryllium
reaction suitability
core: beryllium, core: copper
composition
Cu98Be2
composition
Cu98Be2
composition
Cu98Be2
composition
Cu98Be2
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
GF11368593-1EA04061825422961