スキップする
GF19655152
銅- O.F.H.C.
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+%
別名:
銅
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141711
MDL number:
eCl@ss:
38150101
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 196-551-52
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
50 x 50 mm × 0.075 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Goodfellow製品
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
GF01396425GF61521320GF46192563
銅- O.F.H.C. foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+%
GF19655152
銅- O.F.H.C.
銅- O.F.H.C. foil, 10m coil, thickness 0.05mm, hard, 99.95+%
GF01396425
銅- O.F.H.C.
銅- O.F.H.C. sheet, 50x50mm, thickness 6.35mm, 99.95+%
GF61521320
銅- O.F.H.C.
銅- O.F.H.C. tube, 200mm, outside diameter 4.0mm, inside diameter 3mm, wall thickness 0.5mm, 99.95+%
GF46192563
銅- O.F.H.C.
description
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+%
description
foil, 10m coil, thickness 0.05mm, hard, 99.95+%
description
sheet, 50x50mm, thickness 6.35mm, 99.95+%
description
tube, 200mm, outside diameter 4.0mm, inside diameter 3mm, wall thickness 0.5mm, 99.95+%
assay
99.95%
assay
99.95%
assay
99.95%
assay
99.95%
form
foil
form
foil
form
wire
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 196-551-52
manufacturer/tradename
Goodfellow 013-964-25
manufacturer/tradename
Goodfellow 615-213-20
manufacturer/tradename
Goodfellow 461-925-63
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
GF19655152-2EA04061829484989
GF19655152-10EA04061829453855
GF19655152-5EA04061829557300
GF19655152-20EA04061829525231
GF19655152-1EA04061825360249