スキップする
GF29317439
パラジウム
foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
別名:
パラジウム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
Pd
CAS番号:
分子量:
106.42
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141733
MDL number:
eCl@ss:
38191001
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 293-174-39
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
10 mm × 0.25 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Goodfellow製品
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
GF50988358GF97172556GF67339963
パラジウム foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
GF29317439
パラジウム
パラジウム foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
GF50988358
パラジウム
パラジウム foil, 4mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
GF97172556
パラジウム
パラジウム foil, 8mm disks, thickness 0.03mm, as rolled, 99.95%
GF67339963
パラジウム
description
foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, 4mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, 8mm disks, thickness 0.03mm, as rolled, 99.95%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
assay
99.99%
assay
99.99%
assay
≥99.99%
assay
99.95%
manufacturer/tradename
Goodfellow 293-174-39
manufacturer/tradename
Goodfellow 509-883-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 971-725-56
manufacturer/tradename
Goodfellow 673-399-63
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under パラジウム
保管分類
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)