Merck
GF36651663
Silicon nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
別名:
SI686020
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥85%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 366-516-63
weight
100 g
max. part. size
10 μm
application(s)
glass & ceramic
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon nitride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)