スキップする
GF42657150
ニッケル-クロム合金、Ni80Cr20
100m wire, 0.30mm diameter, annealed
別名:
NI055135
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥78,700
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101711
¥78,700
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
wire
composition
Ni80Cr20
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 426-571-50
L × diam.
100 m × 0.30 mm
application(s)
metallization
General description
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
GF44613323GF10672253GF34032259
description
100m wire, 0.30mm diameter, annealed
description
25m wire, 1.0mm diameter, hard
description
1000m wire, 0.05mm diameter, hard
description
2000m wire, 0.05mm diameter, hard
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 426-571-50
manufacturer/tradename
Goodfellow 446-133-23
manufacturer/tradename
Goodfellow 106-722-53
manufacturer/tradename
Goodfellow 340-322-59
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
reaction suitability
core: nickel, core: chromium
reaction suitability
core: nickel, core: chromium
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
application(s)
metallization
application(s)
metallization
application(s)
metallization
application(s)
metallization
L × diam.
100 m × 0.30 mm
L × diam.
25 mm × 1.0 mm
L × diam.
1000 m × 0.05 mm
L × diam.
2000 m × 0.05 mm
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)