Merck
GF51546292
ホウ素
powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 200 g, purity 95+%
別名:
B 006041
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
B
CAS番号:
分子量:
10.81
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141907
MDL number:
eCl@ss:
38120101
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
95%, ±95%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 515-462-92
resistivity
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
weight
200 g
mean particle size
0.9 μm (FSSR)
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Goodfellow製品
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ホウ素
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)