スキップする
GF53111663
タングステン
insulated wire, 1m, conductor diameter 0.075mm, insulation thickness 0.02mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.9%
別名:
タングステン, W
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥73,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
W
CAS番号:
分子量:
183.84
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141747
MDL number:
eCl@ss:
38180901
¥73,100
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
99.9%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 531-116-63
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × thickness
1 m × 0.075 mm × 0.02 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Goodfellow製品
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
267562GF29433348GF55004666
タングステン insulated wire, 1m, conductor diameter 0.075mm, insulation thickness 0.02mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.9%
GF53111663
タングステン
タングステン wire reel, 25m, diameter 0.75mm, clean, 99.95%
GF29433348
タングステン
タングステン wire reel, 500m, diameter 0.125mm, clean, 99.95%
GF55004666
タングステン
description
insulated wire, 1m, conductor diameter 0.075mm, insulation thickness 0.02mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.9%
description
wire, diam. 1.0 mm, 99.99% trace metals basis
description
wire reel, 25m, diameter 0.75mm, clean, 99.95%
description
wire reel, 500m, diameter 0.125mm, clean, 99.95%
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
assay
99.9%
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.95%
assay
99.95%
manufacturer/tradename
Goodfellow 531-116-63
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Goodfellow 294-333-48
manufacturer/tradename
Goodfellow 550-046-66
bp
5660 °C (lit.)
bp
5660 °C (lit.)
bp
5660 °C (lit.)
bp
5660 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
resistivity
-
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)