スキップする
GF71817543
ケイ素
sheet, 10x10mm, thickness 0.6mm, single crystal, -100, 100%
別名:
ケイ素
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥44,200
この商品について
化学式:
Si
CAS番号:
分子量:
28.09
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141911
MDL number:
eCl@ss:
38130101
¥44,200
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
100%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 718-175-43
size × thickness
10x10 mm × 0.6 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Goodfellow製品
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
933767GF72027266GF16286227
ケイ素 sheet, 10x10mm, thickness 0.6mm, single crystal, -100, 100%
GF71817543
ケイ素
ケイ素 nanoparticles, 40 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
933767
ケイ素
ケイ素 disks, 13mm, thickness 0.38mm, single crystal, 100%
GF72027266
ケイ素
ケイ素 disks, 15.9mm, thickness 0.38mm, single crystal, n-type, 100%
GF16286227
ケイ素
description
sheet, 10x10mm, thickness 0.6mm, single crystal, -100, 100%
description
nanoparticles, 40 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
disks, 13mm, thickness 0.38mm, single crystal, 100%
description
disks, 15.9mm, thickness 0.38mm, single crystal, n-type, 100%
form
foil
form
powder or crystals, nanoparticles
form
foil
form
foil
assay
100%
assay
≥99% trace metals basis
assay
100%
assay
100%
manufacturer/tradename
Goodfellow 718-175-43
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Goodfellow 720-272-66
manufacturer/tradename
Goodfellow 162-862-27
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ケイ素
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
GF71817543-1EA:4548173422886
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)