スキップする
GF79110604
銀
tube, 1000mm, outside diameter 5.0mm, inside diameter 4.5mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.95+%
別名:
銀
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥137,000
この商品について
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141740
MDL number:
¥137,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
99.95%
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 791-106-04
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × wall thickness
1000 mm × 0.25 mm
O.D. × I.D.
5.0 mm × 4.5 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Goodfellow製品
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
GF42475091GF17794277GF95574886
銀 tube, 1000mm, outside diameter 5.0mm, inside diameter 4.5mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.95+%
GF79110604
銀
銀 foil, 10mm disks, thickness 0.006mm, 99.97%
GF42475091
銀
銀 foil, 6mm disks, thickness 0.007mm, 99.97%
GF17794277
銀
銀 rod, 100mm, diameter 3.5mm, as drawn, 99.95+%
GF95574886
銀
description
tube, 1000mm, outside diameter 5.0mm, inside diameter 4.5mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.95+%
description
foil, 10mm disks, thickness 0.006mm, 99.97%
description
foil, 6mm disks, thickness 0.007mm, 99.97%
description
rod, 100mm, diameter 3.5mm, as drawn, 99.95+%
assay
99.95%
assay
99.97%
assay
99.97%
assay
≥99.95%
form
tubes
form
foil
form
foil
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 791-106-04
manufacturer/tradename
Goodfellow 424-750-91
manufacturer/tradename
Goodfellow 177-942-77
manufacturer/tradename
Goodfellow 955-748-86
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)