スキップする
GF80348564
亜鉛
lump, 2 mm max. lump size, weight 1000 g, purity 99.98%
別名:
ZN006100
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥91,900
この商品について
化学式:
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141750
MDL number:
eCl@ss:
38150401
¥91,900
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
assay
99.98%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 803-485-64
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
weight
1000 g
max. lump size
2 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Goodfellow製品
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
GF09207558GF73163853GF89263198
亜鉛 lump, 2 mm max. lump size, weight 1000 g, purity 99.98%
GF80348564
亜鉛
亜鉛 foil, 10mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 99.95+%
GF09207558
亜鉛
亜鉛 foil, 0.5m coil, thickness 1.0mm, as rolled, 99.95+%
GF73163853
亜鉛
亜鉛 wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, 99.999%
GF89263198
亜鉛
description
lump, 2 mm max. lump size, weight 1000 g, purity 99.98%
description
foil, 10mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 99.95+%
description
foil, 0.5m coil, thickness 1.0mm, as rolled, 99.95+%
description
wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, 99.999%
assay
99.98%
assay
≥99.95%
assay
99.95%
assay
≥99.999%
form
lumps
form
foil
form
foil
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 803-485-64
manufacturer/tradename
Goodfellow 092-075-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 731-638-53
manufacturer/tradename
Goodfellow 892-631-98
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
保管分類
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)