スキップする
GF80791106
ガラス封着合金、Fe54Ni29Co17
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, annealed
別名:
FE043200
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥97,300
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101712
¥97,300
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
foil
composition
Fe54Ni29Co17
reaction suitability
core: cobalt, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 807-911-06
size × thickness
150 x 150 mm × 3.2 mm
General description
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
GF08467375GF12521269GF12250921
description
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, annealed
description
foil, 50 x 50mm, 0.5mm thickness, annealed
description
foil, 100 x 100mm, 0.30mm thickness, annealed
description
foil, 100 x 100mm, 0.20mm thickness, annealed
form
foil
form
foil (annealed)
form
foil (annealed)
form
foil (annealed)
manufacturer/tradename
Goodfellow 807-911-06
manufacturer/tradename
Goodfellow 084-673-75
manufacturer/tradename
Goodfellow 125-212-69
manufacturer/tradename
Goodfellow 122-509-21
reaction suitability
core: iron, core: cobalt, core: nickel
reaction suitability
core: iron, core: cobalt, core: nickel
reaction suitability
core: cobalt, core: iron, core: nickel
reaction suitability
core: nickel, core: cobalt, core: iron
size × thickness
150 x 150 mm × 3.2 mm
size × thickness
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
size × thickness
100 mm × 100 mm × 0.30 mm
size × thickness
100 mm × 100 mm × 0.20 mm
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
GF80791106-1EA04061825452807
GF80791106-2EA04061829977450