スキップする
GF93946292
アルミニウム
foil, thickness 1.0 mm, diameter 25 mm, high purity 99.999%
別名:
AL000690
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
Al
CAS番号:
分子量:
26.98
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141702
MDL number:
eCl@ss:
38120301
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
99.999%
form
foil
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 939-462-92
resistivity
2.6548 μΩ-cm
diam.
25 mm
thickness
1.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metallization
perovskite solar cells
semiconductor synthesis
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Goodfellow製品
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
GF25185977GF27935950GF85240694
アルミニウム foil, thickness 1.0 mm, diameter 25 mm, high purity 99.999%
GF93946292
アルミニウム
アルミニウム foil, thickness 2.0 mm, size 150 × 150 mm, high purity 99.999%
GF25185977
アルミニウム
アルミニウム foil, thickness 0.3 mm, length 2 m, purity 99%
GF27935950
アルミニウム
アルミニウム honeycomb, 600x600mm, thickness 20mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0.072g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
GF85240694
アルミニウム
description
foil, thickness 1.0 mm, diameter 25 mm, high purity 99.999%
description
foil, thickness 2.0 mm, size 150 × 150 mm, high purity 99.999%
description
foil, thickness 0.3 mm, length 2 m, purity 99%
description
honeycomb, 600x600mm, thickness 20mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0.072g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
assay
99.999%
assay
99.999%
assay
99%
assay
99.5%
form
foil
form
foil
form
foil
form
honeycomb
manufacturer/tradename
Goodfellow 939-462-92
manufacturer/tradename
Goodfellow 251-859-77
manufacturer/tradename
Goodfellow 279-359-50
manufacturer/tradename
Goodfellow 852-406-94
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)