スキップする
GF96886355
アルミナ
bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
別名:
AL60BO61
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥244,000
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
31161620
¥244,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pkg of 25
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-863-55
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Goodfellow製品
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
GF43225860GF26996833
アルミナ bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
GF96886355
アルミナ
アルミナ Bolt, size m6 x 10 mm, length 10 pcs, head style hexagonal
GF43225860
アルミナ
アルミナ rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
GF26996833
アルミナ
description
bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
description
Bolt, size m6 x 10 mm, length 10 pcs, head style hexagonal
description
rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-863-55
manufacturer/tradename
Goodfellow 432-258-60
manufacturer/tradename
Goodfellow 269-968-33
packaging
pkg of 25
packaging
pkg of 10
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アルミナ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)